material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22s ga (blunt tip)
특징
Sample contained in needle (no dead volume)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 86200
니들 길이
70 mm (2.75 in.)
용적
1 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
- Rapid injection of minute volumes
- Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
- Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.