주요 문서
22184-U
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
25 ga (blunt tip)
특징
no dead volume
sample contained in needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 86250
니들 길이
70 mm (2.75 in.)
용적
0.5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)