PHR1010
Propylparaben
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Propyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. P3650000
traceable to USP 1577008
API family
parabens
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
95-98 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
관련 제품
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
356.0 °F
Flash Point (°C)
180 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.