material
glass body
니들 크기
(not included)
특징
without needle Luer tip
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80301
니들 길이
, n/a
용적
10 μL
호환성
for use with Hamilton 701LT (Luer tip)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® syringe, luer tip is, ideal for dispensing volume from 0.5μL up to 500μL. It features a ground glass luer tip suitable for mounting chromatographic and PTFE needles.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)