주요 문서
28622-U
Hamilton® 1001LTN syringe
1001LTN, volume 1 mL, needle size 26 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.03
material
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
니들 크기
26 ga (cone tip, side port)
설명
gastight
특징
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 203141
니들 길이
56 mm (2.2 in.)
용적
1 mL
호환성
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)