설명
biocide for IVD use
양식
liquid
유통기한
2 yr
포함
23 to 25% Mg salts
구성
CMIT/MIT, 1.5%
포장
pkg of 50 mL
파라미터
operating temperature at <45 °C
Matrix
Water
작동 pH 범위
2.5-8.5
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
법적 정보
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.