주요 문서
573663
Supelco
Dowex G26 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 25-30 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Dowex G26 hydrogen form, hydrogen form
Quality Level
형태
beads
교차
10 % cross-linked
파라미터
150 °C max. temp.
수분
45-52%
기술
LPLC: suitable
기질
styrene-divinylbenzene (gel)
기질 활성군
sulfonic acid functional group
직경
22-25 mesh
600-700 μm
작동 pH
0-14
용량
2.0 meq/mL by wetted bed volume
density
1.22 g/mL (lit.)
벌크 밀도
800 g/L (22.2 kg/cuft)
분리 기술
cation exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Strongly acidic cation exchange resin for chemical processing and mining. This resin does NOT meet FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
법적 정보
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)