63086
Magnesium ionophore III
Selectophore™, function tested
동의어(들):
ETH 4030, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methylmalonamide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H58N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
538.81
Beilstein:
6016307
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
추천 제품
Grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
제품 라인
Selectophore™
품질
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C30H58N4O4/c1-5-7-9-15-19-23-33(3)29(37)25-27(35)31-21-17-13-11-12-14-18-22-32-28(36)26-30(38)34(4)24-20-16-10-8-6-2/h5-26H2,1-4H3,(H,31,35)(H,32,36)
InChI key
MXMJPDBVBJZBCA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Selected application examples
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Ionophore used in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Mg2+ activities in blood serum
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
A. Muller et al.
Mikrochimica Acta, III, 283-283 (1988)
M. Mai-Zurawska et al.
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)