주요 문서
63099
Supelco
Magnesium ionophore IV - membrane A
Selectophore
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
제품 라인
Selectophore
Quality Level
양식
solid
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
기타 정보
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood serum with ISE
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
U.E. Spichiger et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 341, 727-727 (1991)