주요 문서
63088
Supelco
Magnesium ionophore IV
Selectophore, function tested
동의어(들):
ETH 7025, N,N′,N′′-Tris[3-(heptylmethylamino)-3-oxopropionyl]-8,8′-iminodioctylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C49H94N6O6
CAS Number:
Molecular Weight:
863.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
Grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
제품 라인
Selectophore
양식
liquid
품질
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCN(CCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC)C(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C49H94N6O6/c1-7-10-13-22-29-36-52(4)46(58)41-44(56)50-34-27-20-16-18-25-32-39-55(49(61)43-48(60)54(6)38-31-24-15-12-9-3)40-33-26-19-17-21-28-35-51-45(57)42-47(59)53(5)37-30-23-14-11-8-2/h7-43H2,1-6H3,(H,50,56)(H,51,57)
InChI key
JYBGTBZZVHYIJI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Selected application examples
Very lipophilic magnesium ionophore; assay of Mg2+-activity in human blood serum with an optimized liquid polymer membrane electrode
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
물리적 형태
50 mg solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Free Intracellular Magnesium Remains Uninfluenced by Changes of Extracellular Magnesium in Cardiac Guinea Pig Papillary Muscle
S. Gasser et al.
Journal of Clinical and Basic Cardiology, 8, 29-32 (2005)