일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
포장
box contains 5 membranes
기타 정보
Ion selective polymer membrane for assaying magnesium in blood, water etc
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)