생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
reagent grade
vapor density
3.73 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
분석
≥98%
형태
powder or crystals
autoignition temp.
815 °F
환경친화적 대안 제품 특성
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
113-115 °C (lit.)
solubility
water: soluble 14.7 g/L at 20 °C
작용기
ketone
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Formal anti-Markovnikov hydroamination of terminal olefins
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)