주요 문서
BCR670
Duck weed (trace elements)
BCR®, certified reference material
동의어(들):
Aquatic plant (Duck weed)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
environmental
형식
matrix material
분석 메모
For more information please see:
BCR670
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Luqman Bin Safdar et al.
The plant genome, 13(2), e20030-e20030 (2020-10-06)
Cadmium (Cd) toxicity is a serious threat to future food security and health safety. To identify genetic factors contributing to Cd uptake in wheat, we conducted a genome-wide association study with genotyping from 90K SNP array. A spring wheat diversity