추천 제품
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
clinical
형식
matrix material
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
BCR693
BCR693
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객