생물학적 소스
bovine milk
Quality Level
형태
powder
품질
for use in the Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
기술
photometry: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
적합성
suitable for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit as internal control
응용 분야
food and beverages
general analytical
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
bovine ... CSN1S1(282208) , CSN1S2(282209) , CSN2(281099) , CSN3(281728)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)