Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
according to ASTM® D92
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
petroleum
pharmaceutical
형식
neat
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
158.0 °F
Flash Point (°C)
70 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.