주요 문서
I7513
Sigma-Aldrich
Indoxyl β-D-galactopyranoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H17NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
295.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
>99.5% (TLC)
Quality Level
형태
powder
불순물
≤1 mol/mol acetone
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
XVARCVCWNFACQC-MBJXGIAVSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)