About This Item
실험식(Hill 표기법):
Ag2S
CAS Number:
Molecular Weight:
247.80
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
추천 제품
동위원소 순도
34S
양식
powder
포장
pkg of 0.5 g
제조업체/상표
NIST®
mp
845 °C (lit.)
density
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChI key
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This Reference Material (RM) is an international measurement standard that defines the Vienna Cañon Diablo Troilite (VCDT) scale for relative differences in sulfur (S) isotope-number ratios.
SRM 8554_cert SRM 8554_SDS
SRM 8554_cert SRM 8554_SDS
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur -34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Sulfur -34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.