추천 제품
Grade
certified reference material
동위원소 순도
2H
18O
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
기타 정보
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Hydrogen (H2), Oxygen (O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Hydrogen (H2), Oxygen (O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.