주요 문서
NISTRM8558
USGS32 (nitrogen and oxygen isotopes in nitrate)
NIST® RM 8558
동의어(들):
Potassium nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
KNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
동위원소 순도
 15N
 17O
 18O
제조업체/상표
NIST®
mp
334 °C (lit.)
형식
matrix material
SMILES string
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Flame over circle
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)