주요 문서
NISTRM8539
NBS 22 oil (carbon and hydrogen isotopes in oil)
NIST RM 8539
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
동위원소 순도
 2H
 13C
제조업체/상표
NIST®
형식
matrix material
기타 정보
Reference/Informational value is provided for the following analytes.Carbon (13C), Hydrogen (2H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 - 651.2 °F
Flash Point (°C)
98 - 344 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)