PHR1083
Octocrylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, OC
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1477411
API family
octocrylene
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
InChI key
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
453.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
234 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객