PHR1181
2-Methylimidazole (Ondansetron Impurity F)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
2-Methylimidazole, Ondansetron impurity F, 2-Methylglyoxaline
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001320
vapor pressure
<1 mmHg ( 0 °C)
API family
ondansetron
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
267-268 °C (lit.)
mp
142-143 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객