생물학적 소스
plant
유형
Type 3000-CL
형태
saline suspension
라벨링 범위
2-6 μmol per per mL
기술
affinity chromatography: suitable
기질
cross-linked 4% beaded agarose
용량
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
적합성
suitable for chromatography
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(cc(Nc2ccc(Nc3nc(Cl)nc(Nc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)n3)c(c2)S([O-])(=O)=O)c5C(=O)c6ccccc6C(=O)c15)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C29H20ClN7O11S3.3Na/c30-27-35-28(33-13-4-3-5-15(10-13)49(40,41)42)37-29(36-27)34-18-9-8-14(11-20(18)50(43,44)45)32-19-12-21(51(46,47)48)24(31)23-22(19)25(38)16-6-1-2-7-17(16)26(23)39;;;/h1-12,32H,31H2,(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H2,33,34,35,36,37);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
VZPXDCIISFTYOM-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
물리적 형태
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves