PHR2223
Ondansetron Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
3-[(Dimethylamino)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride, 3-[(Dimethylamino)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-9-methyl-4H-carbazol-4-one
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1478593
API family
ondansetron
양식
solid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC1CCc2c(C1=O)c3ccccc3n2C
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-17(2)10-11-8-9-14-15(16(11)19)12-6-4-5-7-13(12)18(14)3;/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3;1H
InChI key
GFQLILQFQHMEPF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Met. Corr. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.