PHR1785
Aztreonam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Aztreonam, [2S-[2α,3β(Z)]]-2-[[[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(2-methyl-4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropanoic acid
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1046205
API family
aztreonam
양식
solid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(O)=O)c2csc(N)n2)C(=O)N1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
InChI key
WZPBZJONDBGPKJ-VEHQQRBSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객