PHR1823
Budesonide Related Compound L
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
16α,17-[Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 16alpha,17-[butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Budesonide Impurity L (PhEur), 11-Ketobudesonide
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1078289
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
budesonide
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 50 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChI key
NTERSHSWHLAIHV-ADKFLVHOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.