추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
nordihydroguaiaretic acid
양식
crystals
포장
pkg of 500 mg
mp
184-186 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
InChI key
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®