W800002
Hexadecanolide
≥98%, stabilized
동의어(들):
Juniper lactone, Oxacycloheptadecan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H30O2
CAS Number:
Molecular Weight:
254.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
10.047
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
balsamic; sweet; animalic
Grade:
Fragrance grade
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
분석
≥98%
포함
BHT as stabilizer
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsamic; sweet; animalic
SMILES string
O=C1OCCCCCCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C16H30O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1-15H2
InChI key
LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable