제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
bp
346 °C (lit.)
mp
106-111 °C
107-110 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear (hot)
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
hydrocarbons: soluble
형광
λex 360 nm; λem 417 nm in ethanol
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
InChI key
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
분석 메모
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable