주요 문서
07066
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol solution
10% PEG 600 in 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0
동의어(들):
PEG Grid Screening Solution 18/Kit-No 36436
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.25
제품명
0.1 M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 solution,
양식
liquid
Quality Level
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)