주요 문서
30395
Sigma-Aldrich
(E)-β-Damascone
technical, ≥90% (GC)
동의어(들):
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
192.30
Beilstein:
2046078
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
technical
Quality Level
분석
≥90% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.498
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
InChI key
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)