32670
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
solubility
DMF: soluble
H2O: soluble
형광
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
λex 374 nm; λem 461 nm in 10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 8.0; DNA
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
관련 콘텐츠
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation