54457
HEPES
≥99.5% (titration), powder, for molecular biology, BioUltra
동의어(들):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
About This Item
추천 제품
제품명
HEPES, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Grade
for molecular biology
Quality Level
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.5% (T)
양식
powder
불순물
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
무기 잔류물
≤0.1% (as SO4)
손실
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-6.5 (25 °C, 1 M in H2O)
유용한 pH 범위
6.8-8.2
pKa(25 °C)
7.5
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.045
λ: 280 nm Amax: 0.035
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- DMEM (Dulbecco′s modified Eagle′s medium) used for the cultivation of CHO-GPR40?cells
- RNA buffer (for gel-filtration chromatography) and transcription buffer (for transcription reaction)
- Recapture solution to re-capture RNA exosomes from the glycerol gradient
- ExoI and ExoII extraction solution as well as light and heavy gradient solution for gradient centrifugation
- 2X HBS buffer that is used in transfection process for the production of recombinant lentivectors
기타 정보
호환 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
프로토콜
TRI 시약은 DNA, RNA 및 단백질을 동시에 분리할 수 있게 하는 단일 과정의 RNA 분리 시약입니다. 이 프로토콜은 시료 제조 및 다양한 시료 추출, 문제 해결의 개요를 제공합니다.
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.