생물학적 소스
plant (Brassica nigra)
Quality Level
분석
≥99.0% (TLC)
형태
powder or crystals
광학 활성
[α]20/D −17±1°, c = 1% in H2O
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
색상
white to faint beige
mp
128 (dec.) (lit.)
양이온 미량물
K: 8.4-10.8
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
InChI key
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable