A2981
Anti-ATG4B antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-APG4B, Anti-AUT-like 1 cysteine endopeptidase, Anti-AUTL1, Anti-Autophagin-1, Anti-Autophagy-related cysteine endopeptidase 1, Anti-Autophagy-related protein 4 homolog B, Anti-Cysteine protease ATG4B, Anti-KIAA0943, Anti-hAPG4B, ATG4
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~44 kDa
종 반응성
mouse, rat, human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtaAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human cerebellum sections
western blot: 1:125-1:500 using whole extract of 3T3 cells
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extract of rat brain
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ATG4B(23192)
mouse ... Atg4b(66615)
rat ... Atg4b(316640)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- western blotting
- immunohistochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable