생물학적 소스
sweet potato
Quality Level
유형
Type I-B
형태
ammonium sulfate suspension
특이 활성도
≥750 units/mg protein (E1%/280)
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
≥7.0 mg/mL
환경친화적 대안 카테고리
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in the hydrolysis of starch and starch-pectin combinations
- for comparing amylases from different sources in Staphylococcus aureus SH1000 biofilm inhibition and reduction assay
- for selenium speciation in samples
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
프로토콜
Beta-amylase is found in bacteria, fungi, and plants. To measure β-amylase activity, this assay uses a colorimetric spectrophotometric stop reaction at 540 nm.