Quality Level
주관자
GlaxoSmithKline
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
InChI key
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ABCB1(5243) , CYP1A2(1544) , CYP3A4(1576) , HRH2(3274) , SLC9A2(6549) , SLC9A5(6553)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Slc9a1(24782) , Slc9a3(24784) , Slc9a5(192215)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자