제품명
Clozapine,
양식
powder
Quality Level
solubility
ethanol: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 30 mg/mL
DMSO: 4.8 mg/mL
주관자
Novartis
SMILES string
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI key
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA2A(150) , ADRA2C(152) , CHRM1(1128) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HRH1(3269) , HRH4(59340) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR6(3362) , HTR7(3363) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , UGT1A4(54657)
rat ... Adra1a(29412) , Adra2a(25083) , Adrb1(24925) , Chrm1(25229) , Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Drd3(29238) , Drd4(25432) , Hrh1(24448) , Htr1a(24473) , Htr1b(25075) , Htr2a(29595) , Htr2b(29581) , Htr2c(25187) , Htr3a(79246) , Htr7(65032) , Slc6a4(25553)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
호환 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)