클론
BCT-41, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~94 kDa
종 반응성
human
농도
5-10 mg/mL (IgG fraction of antiserum)
기술
immunocytochemistry: 1:50 using 293 T (human embryonic kidney cell)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 8-10 μg/mL using extract of cultured human 293T cells treated with Lici (20 mM) and calyculin A (50 nM)
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr41)
유전자 정보
human ... CTNNB1(1499)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable