주요 문서
CLS33980300
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 300 mL
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.43
material
glass housing
포장
pack of 1
제조업체/상표
Corning
깔대기 용량
300 mL
경부 직경
33-41 mm
용량
300 mL capacity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.