D6319
Anti-DCP2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-DCP2 decapping enzyme homolog (S. cerevisiae), Anti-NUDT20, Anti-Nucleleoside diphosphate-linked moiety X motif 20, Anti-Nudix motif 20
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~50 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
~1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 celle
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using lysaes of K-562 and Rat1 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DCP2(167227)
mouse ... Dcp2(20640)
rat ... Dcp2(291604)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable