생물학적 소스
Streptomyces caespitosus
Quality Level
양식
powder
포함
NaCl as solubilizer
색상
gray
purple/blue
(1) 3.2, (2) 6.5
solubility
H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
동작 모드
DNA synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Antimicrobial Spectrum: Mitomycin C has strong antitumor activity, especially against Ehrlich ascites tumor cells, and strong bactericidal action against gram-positive and gram-negative bacteria.
주의사항
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.