분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
기술
inhibition assay: suitable
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-;
InChI key
GMLHJWZEYLTNJW-BJFQDICYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.