T9262
Tamoxifen citrate salt
≥99% (TLC), powder, PKC inhibitor
동의어(들):
(Z)-1-(p-Dimethylaminoethoxyphenyl)-1,2-diphenyl-1-butene
About This Item
추천 제품
제품명
Tamoxifen citrate salt, ≥99%
Quality Level
분석
≥99%
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
주관자
AstraZeneca
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI key
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099) , PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자