Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
형태
powder
mp
176-180 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRB(2103) , GPER(2852) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982) , Esr2(13983) , Esrra(26379)
rat ... Afp(24177) , Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149) , Shbg(24775)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges