제품명
Erythrosin extra bluish, certified by the Biological Stain Commission
Grade
certified by the Biological Stain Commission
Quality Level
양식
powder
구성
Dye content, ≥80%
pH
6.4 (30.3 °C)
mp
315 °C
solubility
water: 1 mg/mL, clear
density
0.625-0.731 g/cm3 at 30.1 °C
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
적합성
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
359.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
182 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객