F8182
Faropenem sodium hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(5R,6S,8R,2′R)-2-(2′-tetrahydrofuryl)-6-hydroxyethylpenem-3-carboxylate sodium salt, ALP 201, Farom, Fropenem, Furopenem, SUN 5555, SY 5555, Wy 49605
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +120 to +130°, c = 1.0 in water
저장 조건
desiccated
색상
white to light brown
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
주관자
Daiichi-Sankyo
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.[Na+].C[C@@H](O)C1C2SC(C3CCCO3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C12H15NO5S.Na.H2O/c1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;/h5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;1H2/q;+1;/p-1/t5-,6-,7+,11-;;/m1../s1
InChI key
FHSVCMPZCIOKGW-VIDQLUEFSA-M
관련 카테고리
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.