material
copper
설명
Regular grids with center mark and solid border. TT (thin/thick bar matrix)
포장
vial of 100 grids
직경
3.05 mm
그리드 크기
600 mesh × 42 μm pitch
구멍 너비
27 μm
개방 면적 크기
40%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객