주요 문서
H4542
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C9*3 (I359L), human
recombinant, expressed in E. coli
동의어(들):
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 I359L, CYP2C9 Il359Leu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.54
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
설명
purified, soluble
양식
liquid
특이 활성도
3-56 units/mg protein
분자량
54423.1 g/mol
농도
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CYP2C9(1559)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
단위 정의
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)